Drukuj
VWR®, cyfrowy stoper
Dostawca: VWR
VWR®
609-0054EA 137 PLN
609-0054
VWR®, cyfrowy stoper
Minutniki Stopery cyfrowe
Poręczny wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na wstrząsy, do użytku laboratoryjnego.
  • Wyświetlacz LCD wskazuje czas w godzinach
  • Wodoszczelny do trzech atmosfer
  • AM/PM, minutach, sekundach oraz datę