Drukuj
Wielofunkcyjny stoper
Dostawca: Heathrow Scientific
HEATHS24645EA 269 PLN
HEATHS24645
Wielofunkcyjny stoper
Minutniki Stopery cyfrowe
Timing capacity: 60 minutes in ¹/₁₀₀ second increments.
  • Lightweight, dependable, accurate and easy to use
  • Large ¹/₄" display
  • Functions: split, hourly chime, calendar, alarm
Dodatkowe informacje: Supplied with neck cord and one LR44 (1,5 V) battery.