Drukuj
Słoiki z szerokim otworem i zakrętką, Bel-Art
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
F109150000 F109160000 F109130000 F109140000 F109170000
BELAF109150000EA 658 PLN
BELAF109150000 BELAF109160000 BELAF109130000 BELAF109140000 BELAF109170000
Słoiki z szerokim otworem i zakrętką, Bel-Art
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
PP
  • High shock resistance
  • Screw caps with unique grip lugs
  • With G-threaded neck and removable leakproof silicone rubber ring seal
These mason jars are are ideal for industrial waste sampling, laboratory uses and long term storage.