Drukuj
Maski ochronne do pomieszczeń czystych, BioClean MEA™, PP/PE
Dostawca: Nitritex
MEA210-0 MEA210-1
113-1488EA 5980 PLN
113-1488 113-8160
Maski ochronne do pomieszczeń czystych, BioClean MEA™, PP/PE
Maski Maski do cleanroomu
Sterylne lub niesterylne maseczki.
  • Bardzo małe pylenie
  • Z zaczepy na ucho z PU
  • Klips pozwala na zamocowanie z tyłu głowy
  • Całkowicie zamknięta i plastyczna część nosowa
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy ISO 4.
Certyfikaty: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015. Processed in an NEBB certified ISO class 4 cleanroom environment. Sampling and inspection in accordance with ISO 2859-3:1994. Tested against standard ASTM F2101 for bacterial filtration efficiency (BFE).
Sposób pakowania: Non sterile masks are bulk packed.Więcej informacji o produkcie