Drukuj
Zawory odcinające do eksykatorów, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
247970305 247980306 247990401 247960304
467-0079EA 199 PLN
467-0079 467-0133 467-0080 467-1256
Zawory odcinające do eksykatorów, DURAN®
Zawory odcinające
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste krany szklane z zaworem igłowym PTFE.