Drukuj
Rękawice do pomieszczeń czystych, lateksowe, BioClean Legacy™
Dostawca: Nitritex
BLA200-XS BLA201-S BLA202-M BLA203-L BLA204-XL BLA205-XXL
112-3303EA 1790 PLN
112-3303 112-3304 112-3305 112-3306 112-3307 112-3308
Rękawice do pomieszczeń czystych, lateksowe, BioClean Legacy™
Rękawice
These ambidextrous cleanroom gloves with beaded cuffs can be used in medical as well as in laboratory environments. Suitable for double-donning.
  • Poziom białka mniejszy niż 50 μg/g
  • Teksturowane wykończenie dla lepszej przyczepności
  • Lateks zapewnia wyjątkową elastyczność i komfort
  • Mankiet zapewnia łatwiejsze zakładanie i stabilność na ramieniu
  • Każdy rozmiar nosi unikalny kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym (ITF-14), który umożliwia automatyczne wprowadzanie danych do systemów kontroli zasobów
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5.
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Sposób pakowania: 100 pieces per sealed inner PE bag; one sealed inner PE bag per sealed outer PE bag; 10 outer PE bags per carton liner; one carton liner per carton (1000 pieces).