Drukuj
Rękawice do pomieszczeń czystych, nitrylowe, BioClean Synergy
Dostawca: Nitritex
BSAN-XS BSAN-XXL BSAN-XL BSAN-S BSAN-M BSAN-L
112-3884EA 2310 PLN
112-3884 112-3885 112-3883 112-3882 112-3881 112-3880
Rękawice do pomieszczeń czystych, nitrylowe, BioClean Synergy
Rękawice
Te oburęczne rękawice z nitrylu, z zawijanymi mankietami zapewniają dobrą odporność na szeroki zakres chemikaliów. Gwarantują one również doskonałe czucie i komfort.
  • Niesterylne, bezpudrowe wykończenie teksturowane palcami dla lepszego chwytu
  • Nie zawierają naturalnych protein lateksowych, hipoalergiczne
  • Wolne od akceleratorów
  • Teksturowana powierzchnia zwiększa przyczepność a zawinięte mankiety ułatwiają zakładanie
  • Nadają się jako rękawice podwójnie zakładane
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5.
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Certyfikaty: Wyprodukowano w zakładzie posiadającym certyfikaty ISO 9001: 2015 i (UE) 2016/425 moduł D.
Zgodny z kategorią 3 - Sprzęt ochrony osobistej Rozporządzenie (UE) 2016/425.
Przetwarzane w środowisku cleanroom z certyfikatem NEBB ISO klasy 4.
Spełnia wymagania europejskich norm dotyczących rękawic EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-1: 2016 Typ B, EN 374-5: 2016 i EN 421: 2010.
Właściwości fizyczne są zgodne z europejską normą dotyczącą rękawiczek medycznych EN 455-2: 2015.
Nadaje się do kontaktu z suchymi, alkoholowymi i kwasowymi środkami spożywczymi. Rozporządzenie (WE) 1935/2004 i (WE) 2023/2006.
Sposób pakowania: 100 sztuk w zapieczętowanych kopertach wewnętrznych z PE; jeden koperta wewnętrzna w zapieczętowanej kopercie zewnętrznej z PE; 10 worków w kartonie (1000 szt).