Drukuj
Rękawice do pomieszczeń czystych, polichloroprenowe, sterylne, BioClean P-Zero™
Dostawca: Nitritex
BPZS80 BPZS90 BPZS60 BPZS65 BPZS70 BPZS75 BPZS85
112-3877EA 3490 PLN
112-3877 112-3879 112-3873 112-3874 112-3875 112-3876 112-3878
Rękawice do pomieszczeń czystych, polichloroprenowe, sterylne, BioClean P-Zero™
Rękawice
Te rękawice dopasowane na konkretną dłoń (prawa/lewa), z zawijanymi mankietami są odporne na działanie substancji chemicznych i leków cytotoksycznych. Dlatego są one odpowiednie do zastosowań w chemioterapii (testowane zgodnie z ASTM D 6978-05).
  • Sterylne, bezpudrowe, teksturowane wykończenie w celu zwiększenia przyczepności
  • Bezlateksowe w celu wyeliminowania alergii lateksowej typu 1
  • Zawijany mankiet zapewnia łatwiejsze zakładanie i stabilność na ramieniu
  • Polichloropren zapewnia wyjątkową wrażliwość dotykową
  • Doskonałe właściwości antystatyczne
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5. i EU GMP klasa A.
EN 374-1/2/3, EN 455; Cat. III, AQL 1,5
Certyfikaty: Wyprodukowano w zakładzie posiadającym certyfikaty ISO 9001: 2015 i (UE) 2016/425 moduł D.
Zgodny z kategorią 3 - Sprzęt ochrony osobistej Rozporządzenie (UE) 2016/425.
Przetwarzane w środowisku cleanroom z certyfikatem NEBB ISO klasy 4.
Spełnia wymagania europejskich norm dotyczących rękawic EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-1: 2016, EN 374-5: 2016 i EN 421: 2010.
Właściwości fizyczne są zgodne z europejską normą dotyczącą rękawiczek medycznych EN 455-2: 2015.
Sterylizowane zgodnie z ISO 11137-1: 2006.
Nadaje się do kontaktu ze wszystkimi artykułami spożywczymi. Rozporządzenie (WE) 1935/2004 i (WE) 2023/2006.
Przetestowane pod kątem normy przenikania ASTM D6978-05 dla leków cytotoksycznych.
Sposób pakowania: Jedna para w plastikowym worku; jeden worek w opakowaniu EasyTear™ z PE; 10 par w zapieczętowanych kopertach zewnętrznych z PE; 20 worków w kartonie (200 par).