Drukuj
Rękawice do pomieszczeń czystych, nitrylowe, sterylne, BioClean N-Plus
Dostawca: Nitritex
BNPS100 BNPS80 BNPS65 BNPS60 BNPS70 BNPS75 BNPS85 BNPS90
112-3865EA 5610 PLN
112-3865 112-3870 112-3867 112-3866 112-3868 112-3869 112-3871 112-3872
Rękawice do pomieszczeń czystych, nitrylowe, sterylne, BioClean N-Plus
Rękawice
These hand-specific nitrile gloves with beaded cuffs provide good resistance against chemicals and cytotoxic drugs. They also have excellent ESD properties. Suitable for chemotherapy applications.
  • Sterylne, bezpudrowe, teksturowane wykończenie
  • Nie zawierają naturalnych protein lateksowych, hipoalergiczne
  • Rozszerzona długość zapewnia ochronę do łokcia
  • Teksturowana powierzchnia zwiększa przyczepność a zawinięte mankiety ułatwiają zakładanie
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5.
Typical particle count ≥0,5 μm: <1800 counts/cm²
Freedom from holes (final release): 1,0 AQL performance
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: Wyprodukowano w zakładzie posiadającym certyfikaty ISO 9001: 2015 i (UE) 2016/425 moduł D.
Zgodny z kategorią 3 - Sprzęt ochrony osobistej Rozporządzenie (UE) 2016/425.
Przetwarzane w środowisku cleanroom z certyfikatem NEBB ISO klasy 4.
Spełnia wymagania europejskich norm dotyczących rękawic EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-1: 2016 Typ B, EN 374-5: 2016 i EN 421: 2010.
Właściwości fizyczne są zgodne z europejską normą dotyczącą rękawiczek medycznych EN 455-2: 2015.
Sterylizowane zgodnie z ISO 11137-1: 2006.
Nadaje się do kontaktu ze wszystkimi artykułami spożywczymi. Rozporządzenie (WE) 1935/2004 i (WE) 2023/2006.
Przetestowane pod kątem normy przenikania ASTM D6978-05 dla leków cytotoksycznych.
Sposób pakowania: Jedna para w plastikowym opakowaniu; jedno opakowanie rękawic w worku EasyTear™ z PE; 10 par w zapieczętowanych kopertach zewnętrznych z PE; 20 worków w kartonie (200 par)