Drukuj
Papierki wskaźnikowe pH, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
2600-102A 2600-100A 2600-101A 2600-103A 2611-628 2600-104A
700-9753EA 110 PLN
700-9753 700-9751 700-9752 700-9754 WHAT2611-628 700-9755
Papierki wskaźnikowe pH, Whatman™
Papierki testowe Papierki wskaźnikowe pH i paski testowe
Can be used for the rapid determination of pH values and has led to many applications in laboratories and industry. Available as standard or three colour ranges as rolls in a handy dispenser.
  • Natychmiastowe odczyty pH
  • Odpowiednie dla szerokiej gamy rutynowych testów pH
  • Niedrogie
  • Wygodne i przenośne, odpowiednie do pracy w terenie
Three colors roll: The paper has three separate indicator dye colour bands. The individual combination of colour change resulting from each test is compared with the colour-coded comparison chart printed on the dispenser, giving improved speed and accuracy in reading.
Pasek posiada trzy oddzielne farbowane pasma wskaźnikowe. Indywidualna kombinacja zmiany koloru wynikająca z każdego testu jest porównywana z wykresem porównawczym kolorów, wydrukowanym na dozowniku, co daje większą i sprawną dokładność odczytu.
W tym popularnym dozowniku wskaźnikowym pH dostępny jest pełen zakres i niektóre wąskie zakresy.