Drukuj
Lejki z długim trzonkiem, BOLA
Dostawca: Bohlender
H920-06 H920-10 H920-04 H920-08 H920-02
BOHLH920-06EA 322 PLN
BOHLH920-06 221-1891 BOHLH920-04 BOHLH920-08 BOHLH920-02
Lejki z długim trzonkiem, BOLA
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Funnels, made of PTFE, white. Conical opening with long outlet.
  • Temperature resistance from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance