Drukuj
Podwójne szpatułki
Dostawca: Bohlender
H915-06 H915-02 H915-04
BOHLH915-06EA 94.5 PLN
BOHLH915-06 BOHLH915-02 BOHLH915-04
Podwójne szpatułki
Szpatułki
PTFE, white.
  • With tapered ends
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistant from −200 to +250 °C
  • Suitable for food contact (FDA conform)