Drukuj
Chemoochronne fartuchy z rękawami , BioClean-C™
Dostawca: Nitritex
BCDA-S BCDA-M BCDA-L S-BCDA-S S-BCDA-M S-BCDA-L
113-8151EA 1380 PLN
113-8151 113-8150 113-8149 113-8167 113-8166 113-8165
Chemoochronne fartuchy z rękawami , BioClean-C™
Odzież jednorazowa
Fartuchy ochronne wykonane są z tkaniny CleanTough™, która jest formowana z masy nietkanego PP z laminowaną folią PE.
  • Stosowane w strefach czystych klasy ISO 4
  • Lekka, bezpyłowa i wytrzymała tkanina CleanTough™
  • Regulowane zapięcie na szyję
  • Wiązane taśmy w pasie
Zapewniają ochronę przed drobnymi rozpryskami i cząsteczkami, a także szerokim zakresem leków stosowanych w chemioterapii.
Kolor: Niebieski
Certyfikaty: EN ISO 13034:2005 +A1:2010 (Type PB [6]), EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU) 2016/425 Module D certifications.
Sterile models: Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Sposób pakowania: One piece per sealed inner bag; one sealed inner bag per sealed outer bag; 50 outer bags per carton liner; one carton liner per carton (50 pieces).