Drukuj
Papierki testowe Kwas - Zasada, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
2600-602 2600-201A 2600-202A 2600-601 10360300
WHAT2600-602EA 532 PLN
WHAT2600-602 700-9756 700-9757 WHAT2600-601 WHAT10360300
Papierki testowe Kwas - Zasada, Whatman™
Papierki testowe Papierki wskaźnikowe pH i paski testowe
Te łatwe w użyciu papierki testowe ułatwiają ogólne testy reakcji kwasowej lub zasadowej. Zmiana nastąpi przy pH około 5 - 8. Są one szczególnie polecane do zastosowań w edukacji.
  • Red litmus paper turns blue in alkaline solutions
  • Blue litmus paper turns red in acidic solutions
  • Inexpensive
  • Convenient and portable for field use
Format książki jest szczególnie odpowiedni do celów edukacyjnych i przemysłowych. W szkołach, format ten jest ekonomiczny, ponieważ ilość papierków na studenta może być dokładnie kontrolowana.
This test paper changes colour from blue to red in the range pH 3 - 5 for the determination of neutralization point in strong acid/weak alkali reactions.
Book format is particularly suitable for educational and industrial use. In schools this format is economical because the amount of paper per student can be carefully controlled.