Drukuj
Rękawice do cleanroom, lateksowe, sterylne, BioClean Maxima™
Dostawca: Nitritex
BLLS80 BLLS90
112-3845EA 0 PLN
112-3845 112-3847
Rękawice do cleanroom, lateksowe, sterylne, BioClean Maxima™
Rękawice
Te oburęczne rękawice z zaokrąglonymi mankietami mogą być stosowane w medycynie, jak również w środowiskach laboratoryjnych. Odpowiednie do stosowania podwójnej warstwy rękawic.
  • Sterylne, bezpudrowe, teksturowane wykończenie
  • Poziom białka mniejszy niż 50 μg/g
  • Lateks zapewnia wyjątkową elastyczność i komfort
  • Anatomiczny kształt dla większej wygody użytkownika
  • Długość zapewnia pełną ochronę ramienia
  • Każdy rozmiar nosi unikalny kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym (ITF-14), który umożliwia automatyczne wprowadzanie danych do systemów kontroli zasobów
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5 i wg EU GMP klasa A.
Certyfikaty: Wyprodukowano w zakładzie posiadającym certyfikaty ISO 9001: 2015 i (UE) 2016/425 moduł D.
Zgodny z kategorią 3 - Sprzęt ochrony osobistej Rozporządzenie (UE) 2016/425.
Przetwarzane w środowisku cleanroom z certyfikatem NEBB ISO klasy 4.
Spełnia wymagania europejskich norm dotyczących rękawic EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-1: 2016, EN 374-5: 2016 i EN 421: 2010.
Właściwości fizyczne są zgodne z europejską normą dotyczącą rękawiczek medycznych EN 455-2: 2015.
Sterylizowane zgodnie z ISO 11137-1: 2006.
Nadaje się do kontaktu ze wszystkimi artykułami spożywczymi. Rozporządzenie (WE) 1935/2004 i (WE) 2023/2006.
Sposób pakowania: Jedna para w wewnętrznym worku; jeden worek w torebce z PE EasyTear™; 10 par w zapieczętowanych kopertach z PE; 10 worków w kartonie (100 par).