Drukuj
Rękawice do cleanroom, lateksowe, BioClean Legend™
Dostawca: Nitritex
BLHN65 BLHN70 BLHN75 BLHN80 BLHN85 BLHN90
NITRBLHN65EA 1800 PLN
NITRBLHN65 NITRBLHN70 NITRBLHN75 NITRBLHN80 NITRBLHN85 NITRBLHN90
Rękawice do cleanroom, lateksowe, BioClean Legend™
Rękawice
These hand-specific cleanroom gloves with beaded cuffs can be used in medical as well as in laboratory environments.
  • Protein level less than 50 µg/g
  • Textured finish for improved grip
  • Latex provides exceptional flexibility and comfort
  • Beaded cuff provides easier donning and stability on the arm
  • Anatomically shaped for enhanced wearer comfort
  • Each size carries a unique bar code on the carton (ITF-14), which allows automatic data entry into stock control systems
  • Cuff marking: Ink Print Size and L or R
  • Glove cleanliness LPC: <2000
  • Standard compliance: PPE, Cat III EN ISO 374 Type B
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 100, ISO 5, M3.5.
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: Wyprodukowano w zakładzie posiadającym certyfikaty ISO 9001: 2015 i (UE) 2016/425 moduł D.
Zgodny z kategorią 3 - Sprzęt ochrony osobistej Rozporządzenie (UE) 2016/425.
Przetwarzane w środowisku cleanroom z certyfikatem NEBB ISO klasy 4.
Spełnia wymagania europejskich norm dotyczących rękawic EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-1: 2016, EN 374-5: 2016 i EN 421: 2010.
Właściwości fizyczne są zgodne z europejską normą dotyczącą rękawiczek medycznych EN 455-2: 2015.
Nadaje się do kontaktu z suchymi, alkoholowymi i kwasowymi środkami spożywczymi. Rozporządzenie (WE) 1935/2004 i (WE) 2023/2006.
Sposób pakowania: 50 par w zapieczętowanych workach z PE (50 lewych i 50 prawych); jedna zewnętrzna torba z PE; cztery opakowania w kartonie (200 par).