Drukuj
Rękawice do cleanroom, winylowe, BioClean Vector™
Dostawca: Nitritex
BVA-E-L BVA-E-M BVA-E-S BVA-E-XL
112-3886EA 1090 PLN
112-3886 112-3887 112-3888 112-3889
Rękawice do cleanroom, winylowe, BioClean Vector™
Rękawice
Te bezlateksowe rękawiczki mogą być stosowane w medycynie, a także w środowiskach laboratoryjnych. Mają także doskonałe właściwości ESD.
  • Nie sterylne, bezpudrowe, gładkie wykończenie
  • Bez protein lateksowych w celu wyeliminowana lateksowej reakcji alergicznej typu 1
  • Zawijany mankiet zapewnia łatwiejsze zakładanie i stabilność na ramieniu
  • Gładka powierzchnia zapewnia doskonałą czułość
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 100, ISO 5, M3.5.
EN 455, EN 374; Cat. I; AQL 1,5
Certyfikaty: Wyprodukowano w zakładzie posiadającym certyfikaty ISO 9001: 2015 i (UE) 2016/425 moduł D.
Zgodny z kategorią 1 - prosty sprzęt ochrony osobistej Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425.
Przetwarzane w środowisku cleanroom z certyfikatem NEBB ISO klasy 5.
Sposób pakowania: 100 sztuk w szczelnie zamkniętym worku PE; jeden worek w zewnętrznej szczelnej torbie z PE; 10 worków w kartonie (1000 szt).