Drukuj
Gilzy do ekstrakcji dla Dionex ASE 100, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
10350106 10350108
WHAT10350106EA 630 PLN
WHAT10350106 WHAT10350108
Gilzy do ekstrakcji dla Dionex ASE 100, Whatman™
Ekstraktory Glizy ekstrakcyjne
Grade 603 standard cellulose extraction thimbles for DIONEX ASE.
  • Ideal for all automated extraction apparatus
  • Maximum temperature: 120 °C
Cellulose material. Grade 603.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable