Drukuj
Rękawice do cleanroom, lateksowe, sterylne, BioClean Advance™
Dostawca: Nitritex
BASL6.0 BASL7.0 BASL8.0 BASL9.0 BASL7.5 BASL8.5 BASL6.5
112-3492EA 2490 PLN
112-3492 112-3494 112-3496 112-3498 112-3495 112-3497 112-3493
Rękawice do cleanroom, lateksowe, sterylne, BioClean Advance™
Rękawice
Te lateksowe rękawiczki posiadają anatomiczny kształt, tym samym gwarantują wygodę w użytkowaniu. Mogą one być stosowane w środowisku medycznym, jak również w laboratoriach.
  • Sterile, powder-free
  • Latex provides exceptional flexibility and comfort
  • Protein level: less than 50 µg/g
  • Double-donnable
  • Textured surface for good grip
  • Anatomically shaped for enhanced wearer comfort
  • Cuff marking: Ink Print Size and L or R
  • AQL 1,5
  • Standard compliance: PPE, Cat III EN ISO 374 Type B
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4 or M2.5.
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certyfikaty: Wyprodukowano w zakładzie posiadającym certyfikaty ISO 9001: 2015 i (UE) 2016/425 moduł D.
Zgodny z kategorią 3 - Sprzęt ochrony osobistej Rozporządzenie (UE) 2016/425.
Przetwarzane w środowisku cleanroom z certyfikatem NEBB ISO klasy 4.
Spełnia wymagania europejskich norm dotyczących rękawic EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-1: 2016, EN 374-5: 2016 i EN 421: 2010.
Właściwości fizyczne są zgodne z europejską normą dotyczącą rękawiczek medycznych EN 455-2: 2015.
Sterylizowane zgodnie z ISO 11137-1: 2006.
Nadaje się do kontaktu z suchymi, alkoholowymi i kwasowymi środkami spożywczymi. Rozporządzenie (WE) 1935/2004 i (WE) 2023/2006.
Sposób pakowania: Jedna para w plastikowym opakowaniu; jedno opakownie w worku EasyTear™ z PE; 10 par w zapakowanych szczelnie workach z PE; 20 worków w kartonie (200 par).