Drukuj
Zamknięcia do butelek diagnostycznych, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
240716-01 240716-02 240716-03 240716-04 240716-05 240706-01 240706-02 240706-04 240706-05
WHEA240716-01EA 484 PLN
WHEA240716-01 WHEA240716-02 WHEA240716-03 WHEA240716-04 WHEA240716-05 WHEA240706-01 WHEA240706-02 WHEA240706-04 WHEA240706-05
Zamknięcia do butelek diagnostycznych, WHEATON®
Nakrętki Nakrętki
Screw caps made of PP, with solid top or open top.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for use with diagnostic bottles.