Drukuj
Strzykawki do autosamplerów HPLC, urządzenia Perkin elmer
Dostawca: Trajan Scientific and Medical
005990 008687 004995 006995 007995 008185
SGEA005990EA 600 PLN
SGEA005990 SGEA008687 SGEA004995 SGEA006995 SGEA007995 SGEA008185
Strzykawki do autosamplerów HPLC, urządzenia Perkin elmer
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
These syringes are made from borosilicate glass. They are used as replacement for C and CX syringes.
  • Accuracy and reproducibility of ±1%
  • Scale length: 60 mm
Certyfikaty: Traceability to international standards.