Drukuj
Kolby do wytrząsania kultur, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
354235 354237 354239 354242 354244 353255 353257 353259 353262 353264 353266
WHEA354235EA 367 PLN
WHEA354235 734-1399 734-1400 WHEA354242 WHEA354244 WHEA353255 WHEA353257 WHEA353259 WHEA353262 WHEA353264 WHEA353266
Kolby do wytrząsania kultur, WHEATON®
Kolby Butelki do hodowli
Te kolby do wytrząsania kultur wykonane są z 33 słabo ekstrahowalnego szkła borokrzemowego, które jest zgodne z wymogami USP typu I i ASTM E-438 typu I, klasa A.
  • Przegrody poprawiają napowietrzanie i mieszanie w kulturach mikrobiologicznych i bakteryjnych
  • Odporna na pękanie krawędź do stosowania z korkiem, zatyczką bawełnianą lub osłoną z folii
  • Ściśnięta szyjka ogranicza rozpryskiwanie się kolb czterema przegrodami
Zaprojektowany do użytku z wytrząsarkami orbitalnymi lub tłokowymi.