Drukuj
Olej silikonowy, 100 cSt 47 V 100
Dostawca: VWR Chemicals
84542.290EA 424 PLN
84542.290 84542.460
Olej silikonowy, 100 cSt 47 V 100
Olej silikonowy
Gęstość: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132673
Numer CAS: 63148-62-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Recommended working temperature -5 to +200°C
Viscosity (25°C) 92 - 108 cSt