Drukuj
Kolby do hodowli nefelowych , WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
351456 351454 351486
WHEA351456EA 798 PLN
WHEA351456 WHEA351454 WHEA351486
Kolby do hodowli nefelowych , WHEATON®
Kolby Butelki do hodowli
Kolby do hodowli nefelowej wykonane ze szkła borokrzemowego, które spełniają wymagania USP typu I i ASTM E 438 typu I, klasa A.
  • Rurka boczna wolna od zadrapań i prążków
  • Dostępne z portem do czyszczenia lub bez niego
  • Górna nakrętka w rozmiarze 38-430 i ramię boczne w rozmiarze 20-415
  • Czapka ma białą wyściółkę z kauczuku butadienowo-styrenowego
Zaprojektowany do użytku z miernikiem zmętnienia lub nefelometrem.