Drukuj
Butelki na próbki, szeroka szyja, z wieczkiem zatrzaskowym, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
225534 225535 225532 225536 225538 225543 225546
216-3071EA 1240 PLN
216-3071 216-3072 216-3070 216-3073 216-3074 WHEA225543 WHEA225546
Butelki na próbki, szeroka szyja, z wieczkiem zatrzaskowym, WHEATON®
Butelki i butle Butelki szklane
Butelki na próbki wykonane ze szkła sodowo-wapniowego i zintegrowana nakrywka LDPE.
Idealny do zbierania i przechowywania próbek w laboratorium. Te butelki zostały zapakowane w tace z tektury falistej z przegrodami
Certyfikaty: Szkło zgodne z wymogami USP Type III