Drukuj
Butelki , wąska szyja, okrągłe , z zakrętką , WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
221153 221154 221163 221164
WHEA221153EA 622 PLN
WHEA221153 WHEA221154 WHEA221163 WHEA221164
Butelki , wąska szyja, okrągłe , z zakrętką , WHEATON®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, naturalny lub biały.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Wąskie usta idealne do płynów
  • Wstępnie przymocowana biała polipropylenowa zakrętka ze spienioną wkładką polietylenową