Drukuj
Butelki, wąska szyja, okrągłe , z zakrętką , WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
221140 221142 221143 221144
WHEA221140EA 836 PLN
WHEA221140 WHEA221142 WHEA221143 WHEA221144
Butelki, wąska szyja, okrągłe , z zakrętką , WHEATON®
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, przezroczysta.
  • Bardzo elastyczne, o wysokiej odporności na uderzenia
  • Doskonały do łagodnych i mocnych buforów, dobra odporność chemiczna
  • Wąska szyja idealna do płynów
  • Wstępnie przymocowana biała polipropylenowa zakrętka ze spienioną wkładką polietylenową