Drukuj
Butelka , szeroka szyja, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
216627 216629 216637 216639
WHEA216627EA 974 PLN
WHEA216627 WHEA216629 WHEA216637 WHEA216639
Butelka , szeroka szyja, WHEATON®
Butelki i butle Butelki szklane
Butelki, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego zgodnym z wymogami USP Type III Szeroka szyja do zastosować z próbkami stałymi.
  • Powłoka zabezpieczająca Plastisol.
  • Antypoślizgowa powłoka pozwala na łatwiejszą i stabilniejszą pracę z mokrym i suchym.
  • Czarna fenolowa poliwinylowa zakrętka
Butelki z dołączonymi nakrętkami pomagające utrzymywać czystość