Drukuj
Butelki , wąska szyja, okrągłe , pokryte zabezpieczającym tworzywem, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
220975 220935 220936 220945 220946 220955 220925 220924 220976 220956 220735 220724 220725 220926 220736 220745 220746 220755 220756 220775 220776 220726
WHEA220975EA 1850 PLN
WHEA220975 WHEA220935 WHEA220936 WHEA220945 WHEA220946 WHEA220955 WHEA220925 WHEA220924 WHEA220976 WHEA220956 WHEA220735 WHEA220724 WHEA220725 WHEA220926 WHEA220736 WHEA220745 WHEA220746 WHEA220755 WHEA220756 WHEA220775 WHEA220776 WHEA220726
Butelki , wąska szyja, okrągłe , pokryte zabezpieczającym tworzywem, WHEATON®
Butelki i butle Butelki szklane
Butelki, pokryte zabezpieczającym tworzywem z plastisolem na bazie PVC. Wykonane z czystego szkła sodowo-wapniowego zgodnymi z wymogami USP Type III
  • Antypoślizgowa powłoka zapewnia łatwiejszą i stabilniejszą pracę z mokrym lub suchym
  • Nie zalecana do pracy w autoklawie/sterylizacji
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Oranżowe zabarwienie do substacji wrażliwych na światło
Plastisol pokrywa zewnętrzną stronę butelki, zachowując jej zawartość, jeśli butelka zostanie przypadkowo uszkodzona.
Certyfikaty: Te butelki pomagają spełnić wymagania OSHA