Drukuj
Aparat destylacyjny z płaskim kołnierzem, BOLA
Dostawca: Bohlender
B280-09 B280-06 B280-03 B280-12 B280-15
BOHLB280-09EA 35750 PLN
BOHLB280-09 BOHLB280-06 BOHLB280-03 BOHLB280-12 BOHLB280-15
Aparat destylacyjny z płaskim kołnierzem, BOLA
Elementy do destylacji Zestawy do destylacji
PTFE/PFA.
  • Temperature resistance: from −200 to +200 °C
  • Universal chemical resistance
  • Vacuum: suitable
Suitable for the distillation of strong alkaline or acid products as well as very aggressive solvents.