Drukuj
Butelki do mycia, wąska szyjka, z zakrętką , BOLA
Dostawca: Bohlender
A114-04 A114-03 A114-02
BOHLA114-04EA 2340 PLN
BOHLA114-04 BOHLA114-03 BOHLA114-02
Butelki do mycia, wąska szyjka, z zakrętką , BOLA
Butelki i butle Tryskawki
PFA, translucent.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Non porous
  • Graduated