Drukuj
Złącza węży, T-kształtne, BOLA
Dostawca: Bohlender
D577-06 D577-08 D577-04 D577-02
BOHLD577-06EA 145 PLN
BOHLD577-06 BOHLD577-08 BOHLD577-04 BOHLD577-02
Złącza węży, T-kształtne, BOLA
Okucia i złącza
Tubing connectors, T-shaped, made of PTFE, for flexible tubings.
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Sutable for vacuum applications
  • FDA conform