Drukuj
Fiolki na próbki, z zakrętką mi, BOLA
Dostawca: Bohlender
A195-04 A194-04
BOHLA195-04EA 261 PLN
BOHLA195-04 BOHLA194-04
Fiolki na próbki, z zakrętką mi, BOLA
Vialki
These vials are suitable for centrifugal or evaporation purposes. They are made from PFA.
  • Temperature resistant from −200 to +250 °C
  • Chemical resistant