Drukuj
Gogle ochronne, Honeywell LG
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
1005507 1005509 1005504 1008112
111-1231EA 24.6 PLN
111-1231 111-1232 DALL1005504 DALL1008112
Gogle ochronne, Honeywell LG
Gogle
Odporne na uderzenia soczewki poliwęglanowe zapewniają doskonałą ochronę przeciwko unoszącym się cząstkom, gruboziarnistym pyłem, kroplami cieczy i rozpryskami.
  • Lekki wzór i duże pole widzenia
  • Miękka uszczelka i łatwo regulowana opaska: Pasuje do szerokiego grona pracowników
  • Z lub bez wentylacji
Odporne na zaparowanie soczewki z włókna octowego i neoprenowa opaska zapewnia doskonałą odporność chemiczną dzięki czemu mogą być wykorzystane w szerokim zakresie przemysłów chemicznych.
Weight: 75 to 79 g
Certyfikaty: EN 166