Drukuj
Gogle ochronne, DuraMaxx™
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
1017737 1017738 1017750
111-1433EA 0 PLN
111-1433 111-1434 111-1435
Gogle ochronne, DuraMaxx™
Gogle
Te niskoprofilowe gogle ochronne z torycznymi soczewkami zapewniają doskonałą optykę i niczym nie przysłoniętą widoczność, a miękka, elastomerowa oprawa przystosowuje się do kształtu twarzy dając komfortowe, szczelne dopasowanie.
  • Ramka PP/TPE i duża regulowana opaska
  • Pośredni system wentylacji minimalizuje ryzyko zaparowania w celu utrzymania soczewek w czystości
  • Powłoka soczewek Dura-streme™ zapewnia ochronę przed zarysowaniem na zewnątrz i ochronę przed zaparowaniem wewnątrz
Gogle ochronne OTG pasują wygodnie do większości okularów korekcyjnych. Model z bezbarwnymi soczewkami jest idealny do użytku wewnątrz pomieszczeń, szary model do użytkowania na zewnętrz.
Waga: 100 g
Certyfikaty: EN 166