VWR® Powder Packs do oznaczania azotynu, odczynniki do fotometrów
Dostawca: VWR Chemicals
85613.620EA
329
PLN
85613.620
85613.680
85614.620
VWR® Powder Packs do oznaczania azotynu, odczynniki do fotometrów
Zestawy do testów środowiskowych
VWR® powder pack reagents are designed to be used on laboratory and portable photometers with 16 mm cell capability. No calibration data is necessary. The pillows, individually sealed in aluminium foil packs, are unaffected by ambient conditions and contain pre-measured powder reagents for accuracy, convenience and great solubility.
- Dokładne
- Szybkie i wygodne - łatwiejsze rozwiązanie niż tabletki, długi okres trwałości
- Brak konieczności kalibracji
- Identyczna obsługa do odpowiednich odczynników Hach®