Drukuj
Rękawice do zastosowań ogólnych, Soflex
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2095225/10 2095225/8 2095225/9
112-1511EA 0 PLN
112-1511 112-1514 112-1515
Rękawice do zastosowań ogólnych, Soflex
Rękawice
Rękawica nitrylowa na bawełnianej bazie z blokadą z wentylowanym tyłem i dzianinowym nadgarstkiem. Powłoka nitrylowa zapewnia dobre właściwości chemiczne i wyjątkowe właściwości mechaniczne (ścieranie).
  • Formuła nitrylowa zapewnia większą elastyczność i niezrównaną zręczność manualną
  • Bawełniana wyściółka blokująca wzmacnia właściwości mechaniczne rękawicy, jednocześnie pochłaniając pot
  • Wentylowane plecy poprawiają oddychalność rękawicy
  • Ściągacz przy mankiecie zapewnia dobre podparcie nadgarstka, co eliminuje ryzyko złapania
Szczególnie odpowiedni do lekkiego i średniego przenoszenia olejów, smarów i węglowodorowych produktów ubocznych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3111X), Kat. II