Drukuj
Strzykawki wysokociśnieniowe
Dostawca: Trajan Scientific and Medical
008170 008171
SGEA008170EA 1590 PLN
SGEA008170 SGEA008171
Strzykawki wysokociśnieniowe
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
These high pressure syringes are designed for high pressure gas sampling.
  • Rated to 34 bar
  • Fitted with a gas tight on/off valve and high pressure 70 mm, 23 gauge needle