Drukuj
Rękawice skórzane, Grain Driver
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2030195/11 2030195/8 2030195/9
112-1455EA 0 PLN
112-1455 112-1456 112-1457
Rękawice skórzane, Grain Driver
Rękawice
Rękawice ze skóry licowej ze skóry bydlęcej w stylu wycinania pistoletów z elastycznym grzbietem.
  • Lico bydlęce zapewnia wyjątkową elastyczność i dobrą odporność mechaniczną
  • Elastyczny nadgarstek zapewnia dodatkowe wsparcie
  • Modelowany kciuk i wzmocniony palec wskazujący sprawiają, że rękawica jest bardziej anatomiczna
Te rękawice są idealne jako do ogólnej obsługi w suchym otoczeniu.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3121X); kat. II