Drukuj
Strzykawki do nastrzyku bezpośredniego na kolumnę
Dostawca: Trajan Scientific and Medical
000376 000380
SGEA000376EA 788 PLN
SGEA000376 SGEA000380
Strzykawki do nastrzyku bezpośredniego na kolumnę
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
On-column syringes are suitable for general purpose applications.
When selecting an on-column syringe, the needle outside diameter (OD) must be smaller than the inside diameter (ID) of the capillary column it will be used with.