Drukuj
Łapy do biuret i chłodnic, z wałem
Dostawca: BOCHEM
5628 5629
BOCH5628EA 165 PLN
BOCH5628 BOCH5629
Łapy do biuret i chłodnic, z wałem
Zaciski Zaciski uniwersalne
Burette clamps made of chromium plated steel.
  • Fingers are coated with PVC to protect clamped items
  • With shaft