Drukuj
Szufelki do żywności
Dostawca: BURKLE
8300-5010 8300-5012 8300-5011
BURK8300-5010EA 43.5 PLN
BURK8300-5010 BURK8300-5012 233-0195
Szufelki do żywności
Szufelki do próbek
PP, white. These durable scoops are ideal for use in food processing, agriculture, fish farming, sampling and veterinary use.
  • Easy to clean
  • Smooth, non stick surface
  • Autoclavable at 121 °C