Drukuj
Skrobaczki przeznaczeniem do żywności
Dostawca: BURKLE
8300-4011 8300-4010
BURK8300-4011EA 40.4 PLN
BURK8300-4011 BURK8300-4010
Skrobaczki przeznaczeniem do żywności
Skrobaczki
These scrapers made of white PP are ideal for use with foodstuffs.
  • Autoclavable up to 121 °C for max. 20 min.
  • With fixed handle