Drukuj
1,1-Dimethylguanidinium sulphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N,N-Dimethylguanidine sulphate, 1,1-Dimethylguanidine sulphate(2:1)
408350500 408351000 408350100
ACRO408350500EA 966 PLN
ACRO408350500 ACRO408351000 ACRO408350100
1,1-Dimethylguanidinium sulphate 98%
1,1-Dimethylguanidinium sulphate
Formuła: C₆H₂₀N₆O₄S
MW: 272.33 g/mol
Temp. topnienia: 280 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013131
Numer CAS: 598-65-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-946-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %