Drukuj
Eter koronowy / Dibenzo-18-korona-6 (Dibenzo[a,j]-1,4,7,10,13,16-heksaoksacyklooktadeka-2,11-dien, jonofor I cyny(II)), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dibenzo-18-crown-6
MQ100
158399-10G 158399-2.5G 158399-50G
SIAL158399-10GEA 363 PLN
SIAL158399-10G SIAL158399-2.5G SIAL158399-50G
Eter koronowy / Dibenzo-18-korona-6 (Dibenzo[a,j]-1,4,7,10,13,16-heksaoksacyklooktadeka-2,11-dien, jonofor I cyny(II)), Sigma-Aldrich®
Eter koronowy / Dibenzo-18-korona-6 (Dibenzo[a,j]-1,4,7,10,13,16-heksaoksacyklooktadeka-2,11-dien, jonofor I cyny(II))
Formuła: C₂₀H₂₄O₆
MW: 360.41 g/mol
Numer MDL: MFCD00005098
Numer CAS: 14187-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-041-3