Drukuj
Eter koronowy / Dibenzo-18-korona-6 (Dibenzo[a,j]-1,4,7,10,13,16-heksaoksacyklooktadeka-2,11-dien, jonofor I cyny(II)) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dibenzo-18-crown-6
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11731.0005 8.11731.0050
8.11731.0005EA 203 PLN
8.11731.0005 8.11731.0050
Eter koronowy / Dibenzo-18-korona-6 (Dibenzo[a,j]-1,4,7,10,13,16-heksaoksacyklooktadeka-2,11-dien, jonofor I cyny(II)) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Eter koronowy / Dibenzo-18-korona-6 (Dibenzo[a,j]-1,4,7,10,13,16-heksaoksacyklooktadeka-2,11-dien, jonofor I cyny(II))
Formuła: C₂₀H₂₄O₆
MW: 360.41 g/mol
Numer MDL: MFCD00005098
Numer CAS: 14187-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-041-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.007 g/l (25 °C)
Melting Point 158 - 161 °C
Molar Mass 360.41 g/mol