Eter koronowy / Dibenzo-18-korona-6 (Dibenzo[a,j]-1,4,7,10,13,16-heksaoksacyklooktadeka-2,11-dien, jonofor I cyny(II)) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dibenzo-18-crown-6
A13133.06
A13133.14
A13133.22
A13133.06EA
279
PLN
A13133.06
A13133.14
A13133.22
Eter koronowy / Dibenzo-18-korona-6 (Dibenzo[a,j]-1,4,7,10,13,16-heksaoksacyklooktadeka-2,11-dien, jonofor I cyny(II)) ≥98%
Eter koronowy / Dibenzo-18-korona-6 (Dibenzo[a,j]-1,4,7,10,13,16-heksaoksacyklooktadeka-2,11-dien, jonofor I cyny(II))
Purity: 98+%
CAS No.: 14187-32-7
Molecular Formula: C20H24O6
Formula Weight: 360.41
Melting Point: 160-164°
Boiling Point: 380-384°/679mm
Merck Reference: 14,2602
MDL No.: MFCD00005098
Formuła:
C₂₀H₂₄O₆ MW: 360.41 g/mol Temp. Wrzenia: 380…384 °C (679 mmHg) Temp. topnienia: 160…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005098 Numer CAS: 14187-32-7 Numer WE (dawny EINECS): 238-041-3 |