Eter koronowy / Dibenzo-18-korona-6 (Dibenzo[a,j]-1,4,7,10,13,16-heksaoksacyklooktadeka-2,11-dien, jonofor I cyny(II)) 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
169800100
169800500
ACRO169800100EA
281
PLN
ACRO169800100
ACRO169800500
Eter koronowy / Dibenzo-18-korona-6 (Dibenzo[a,j]-1,4,7,10,13,16-heksaoksacyklooktadeka-2,11-dien, jonofor I cyny(II)) 98+%
Eter koronowy / Dibenzo-18-korona-6 (Dibenzo[a,j]-1,4,7,10,13,16-heksaoksacyklooktadeka-2,11-dien, jonofor I cyny(II))
Formuła:
C₂₀H₂₄O₆ Temp. Wrzenia: 380…384 °C (679 mmHg) Temp. topnienia: 160…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005098 Numer CAS: 14187-32-7 Numer WE (dawny EINECS): 238-041-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 164 °C |
HPLC | ≥98.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |