Drukuj
1,10-Diaza-18-korona-6 (1,4,10,13-Tetraoksa-7,16-diazacyklooktadekan, Kryptofix® 22) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10953.0001 8.10953.0005
8.10953.0001EA 284 PLN
8.10953.0001 8.10953.0005
1,10-Diaza-18-korona-6 (1,4,10,13-Tetraoksa-7,16-diazacyklooktadekan, Kryptofix® 22) for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,10-Diaza-18-korona-6 (1,4,10,13-Tetraoksa-7,16-diazacyklooktadekan, Kryptofix® 22)
Formuła: C₁₂H₂₆N₂O₄
MW: 262.35 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005112
Numer CAS: 23978-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 245-965-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 112 - 115 °C
Molar Mass 262.35 g/mol