1,10-Diaza-18-korona-6 (1,4,10,13-Tetraoksa-7,16-diazacyklooktadekan, Kryptofix® 22) 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
H51063.MD
H51063.03
H51063.06
H51063.MDEA
462
PLN
H51063.MD
H51063.03
H51063.06
1,10-Diaza-18-korona-6 (1,4,10,13-Tetraoksa-7,16-diazacyklooktadekan, Kryptofix® 22) 96%
1,10-Diaza-18-korona-6 (1,4,10,13-Tetraoksa-7,16-diazacyklooktadekan, Kryptofix® 22)
Purity: 96%
CAS No.: 23978-55-4
Molecular Formula: C12H26N2O4
Formula Weight: 262.35
Beilstein Reference: 609764
MDL No.: MFCD00005112
Formuła:
C₁₂H₂₆N₂O₄ MW: 262.35 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005112 Numer CAS: 23978-55-4 Numer WE (dawny EINECS): 245-965-0 |